Läs mer
Chemsplash Long n'Strong PF nitrilhandskar engångshandskar, Style 4009
Produktkod. 30058181
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058181 Liten
30058466 Intermediär
30058415 Betydande
30058433 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30058181 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 4009.300.004
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
En kraftig nitrilhandske med texturerade fingertoppar är lämplig för användning i BRC-godkända arbetsområden och för läkemedelsindustrin.
  • Texturerade fingertoppar
  • Lång 29 cm med skyddande rullad manschett
  • Matkontaktgodkänd
  • Medicinsk grad
  • Ambidextrous
  • Latexfri och PFAS-fri
  • CE och UKCA godkända
  • Tjocklek: 6,2 mil, Vikt: 7,0 g
  • AQL: 1,5
  • Godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin.
  • Latexfri, PFAS-fri och följer CE- och UKCA-regler.
  • Erbjuder överlägset skydd samtidigt som den bibehåller fingerfärdighet.
  • Innehåller inga skadliga material såsom PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller något konfliktmaterial.
Specifikationer
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 6,2 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6,2 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,2 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Handske manschettstil Rullad