Läs mer
Chemsplash Long n'Strong PF Nitril engångshandske
Beskrivning
Kraftig pulverfri nitrilhandske
- Texturerade fingertoppar
- Lång 29 cm handske med skyddande rullad manschett
- Matkontakt godkänd
- Medicinsk betyg
- Ambidexter
- Latexfri och PFAS-fri
- CE och UKCA godkända
- Tjocklek: 6,2 mm, Vikt: 7,0 g
- AQL: 1,5
Beskrivning: Denna kraftiga, pulverfria nitrilhandske är lämplig för användning i BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin. Handsken är latexfri, PFAS-fri och uppfyller CE- och UKCA-reglerna. Med en tjocklek på 6,2 mm och en vikt på 7,0 g erbjuder den överlägset skydd samtidigt som den behåller sin fingerfärdighet. Dessutom innehåller denna produkt inga skadliga material som PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller något konfliktmaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Fingertjocklek (engelska) | 0,24 tum |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Visa mer |