Läs mer
Chemsplash Long n'Strong PF nitrilhandskar engångshandskar, Style 4009
Beskrivning
- Texturerade fingertoppar
- Lång 29 cm med skyddande rullad manschett
- Matkontaktgodkänd
- Medicinsk grad
- Ambidextrous
- Latexfri och PFAS-fri
- CE och UKCA godkända
- Tjocklek: 6,2 mil, Vikt: 7,0 g
- AQL: 1,5
- Godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin.
- Latexfri, PFAS-fri och följer CE- och UKCA-regler.
- Erbjuder överlägset skydd samtidigt som den bibehåller fingerfärdighet.
- Innehåller inga skadliga material såsom PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller något konfliktmaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 6,2 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Visa mer |