Läs mer
Gilac™ Lång korrekturkorg
Produktkod. 17948701
Change view
Volym (metrisk):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Mått (L x B x H):
23 x 14 x 9 cm
26 x 14 x 9 cm
29 x 13 x 9 cm
34 x 14 x 9 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Mått (L x B x H)
17948701 0,5 kg 23 x 14 x 9 cm
17918961 0,75 kg 26 x 14 x 9 cm
17988611 0,75 kg 29 x 13 x 9 cm
17968611 1 kg 34 x 14 x 9 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17948701 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G070110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.75 SEK
    276.11 SEK / Paket med 1
    Save 117.64 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Long Proofing Basket ser till att degen är väl ventilerad; den kan staplas och kapslas för att spara utrymme.
  • Kavitetsstrukturen säkerställer att degen är väl ventilerad.
  • Kan staplas och kapslas för att spara utrymme.
  • Levereras med livsmedelskontaktcertifikat för optimal livsmedelssäkerhet och hygien.
  • Lätt att rengöra och maskintvättbar.
  • Lätt och extremt hållbar.
  • Brett utbud av 10 produktreferenser för att möta alla behov (0,5 till 2 kg kapacitet).
  • Liner (G072010) finns som tillval.
Specifikationer
Produkttyp Provkorg
Material Polypropen
Mått (L x B x H) 23 x 14 x 9 cm
Volym (engelska) 1.1 lb.
Volym (metrisk) 0,5 kg