Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 3.4cm |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 7,5 cm |
| Vinkel | 58° Skål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameterfilter (metriskt). | 5.5cm |
| Längd (metrisk) skaft | 5,2 cm |