Läs mer
Fisherbrand™ Långstammiga analytiska trattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11977904 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 ml
23 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höjd (metrisk):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Längd (metrisk) skaft:
5 cm
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 11977904
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten polypropen med utvändiga åsar och utvändiga ribbor för att förhindra ånglåsning
  • Invändigt räfflad ytsluttning för snabb filtrering
  • Använd vanligt filterpapper
  • Autoklaverbar till 120 °C (248 °F)
  • Skålvinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 9.2cm
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 16,1 cm
Vinkel 58° Skål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameterfilter (metriskt). 16.1cm
Längd (metrisk) skaft 8,8 cm