Läs mer
Fisherbrand™ Långstammiga analytiska trattar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 ml
23 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höjd (metrisk):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Längd (metrisk) skaft:
5 cm
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 6.6cm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 10,9 cm |
| Vinkel | 58° Skål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameterfilter (metriskt). | 11cm |
| Längd (metrisk) skaft | 6,5 cm |