Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 10.4cm |
| Kapacitet (metrisk) | 225 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 17,7 cm |
| Vinkel | 58° Skål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameterfilter (metriskt). | 17.7cm |
| Längd (metrisk) skaft | 9,9 cm |