Läs mer
Fisherbrand™ Långstammiga analytiska trattar
Produktkod. 11987914 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 ml
23 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höjd (metrisk):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Längd (metrisk) skaft:
5 cm
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Längd (metrisk) skaft unitSize
11987914 100 ml 14,1 cm 8 cm Paket med 36
12662425 23 ml 8,3 cm 5 cm Paket med 12
12612435 225 ml 17,7 cm 9,9 cm Paket med 4
11987904 225 ml 17,7 cm 9,9 cm Paket med 24
12682425 50 ml 10,9 cm 6,5 cm Paket med 12
11977914 50 ml 10,9 cm 6,5 cm Paket med 36
12672425 37 ml 10,2 cm 6,1 cm Paket med 12
11967914 37 ml 10,2 cm 6,1 cm Paket med 36
11977904 150 ml 16,1 cm 8,8 cm Paket med 24
12602435 150 ml 16,1 cm 8,8 cm Paket med 6
11947914 12 ml 7,5 cm 5,2 cm Paket med 36
12652425 12 ml 7,5 cm 5,2 cm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11987914
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gjuten polypropen med utvändiga åsar och utvändiga ribbor för att förhindra ånglåsning
  • Invändigt räfflad ytsluttning för snabb filtrering
  • Använd vanligt filterpapper
  • Autoklaverbar till 120 °C (248 °F)
  • Skålvinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (metrisk) Överst 7.7cm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 14,1 cm
Vinkel 58° Skål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameterfilter (metriskt). 12.5cm
Längd (metrisk) skaft 8 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.