Läs mer
Fisherbrand™ Långstammiga analytiska trattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12602435 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 ml
23 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höjd (metrisk):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Längd (metrisk) skaft:
5 cm
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 12602435
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gjuten polypropen med utvändiga åsar och utvändiga ribbor för att förhindra ånglåsning
  • Invändigt räfflad ytsluttning för snabb filtrering
  • Använd vanligt filterpapper
  • Autoklaverbar till 120 °C (248 °F)
  • Skålvinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 9.2cm
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 16,1 cm
Vinkel 58° Skål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameterfilter (metriskt). 16.1cm
Längd (metrisk) skaft 8,8 cm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato