Läs mer
Fisherbrand™ Långstammiga analytiska trattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12612435 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 ml
23 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höjd (metrisk):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Längd (metrisk) skaft:
5 cm
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 12612435
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gjuten polypropen med utvändiga åsar och utvändiga ribbor för att förhindra ånglåsning
  • Invändigt räfflad ytsluttning för snabb filtrering
  • Använd vanligt filterpapper
  • Autoklaverbar till 120 °C (248 °F)
  • Skålvinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 10.4cm
Kapacitet (metrisk) 225 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 17,7 cm
Vinkel 58° Skål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameterfilter (metriskt). 17.7cm
Längd (metrisk) skaft 9,9 cm