Läs mer
Fisherbrand™ Långstammiga analytiska trattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12652425 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 ml
23 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höjd (metrisk):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Längd (metrisk) skaft:
5 cm
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Product Code. 12652425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Gjuten polypropen med utvändiga åsar och utvändiga ribbor för att förhindra ånglåsning
  • Invändigt räfflad ytsluttning för snabb filtrering
  • Använd vanligt filterpapper
  • Autoklaverbar till 120 °C (248 °F)
  • Skålvinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 3.4cm
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 7,5 cm
Vinkel 58° Skål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameterfilter (metriskt). 5.5cm
Längd (metrisk) skaft 5,2 cm