Läs mer
Fisherbrand™ Långstammiga analytiska trattar
Produktkod. 12662425 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 ml
23 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höjd (metrisk):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Längd (metrisk) skaft:
5 cm
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 12662425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gjuten polypropen med utvändiga åsar och utvändiga ribbor för att förhindra ånglåsning
  • Inside ribbed surface slopes for quick filtration
  • Use standard filter paper
  • Autoclavable to 120°C (248°F)
  • Bowl angle: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 4.8cm
Kapacitet (metrisk) 23 ml
Material Polypropylene
Höjd (metrisk) 8,3 cm
Vinkel 58° Bowl
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameterfilter (metriskt). 7cm
Längd (metrisk) skaft 5 cm