Läs mer
Traceable™ Long Stem Digital Pocket Termometer med kalibrering
Produktkod. 15412761 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till 300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15412761 -50 °C till 300 °C Varje
1 options
Produktkod. 15412761 Leverantör Traceable™ Leverantörsnummer 9446040
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Dessa termometrar är idealiska för laboratorie-, fält- och processmätningar.
  • Få snabba temperaturavläsningar med garanterad noggrannhet
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat
  • Lång skaft i rostfritt stål är perfekt för mätningar i större behållare
  • Digital indikator
  • Design i pennstil
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST Spårbart certifikat tillhandahålls, ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA
Visa mått 0,3 tum.
Inkluderar 1,5 V batteri
Längd (engelska) Sond 11,5 tum.
Sondtyp Stål, rostfritt
Upplösning 0,1° ; 1° över 199,9° och under -19°
Produkttyp Digital indikator
Beskrivning Digital ficktermometer i pennstil
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till 300 °C
Batterityp 1.5 V
Noggrannhet ±1,0 °C
Visa LCD