Läs mer
(+)-Longifolene, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423472 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423472 5 mL 5ml
11413472 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423472 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215526505
Kemiska identifierare
CAS 475-20-7
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.357
InChI-nyckel PDSNLYSELAIEBU-VSUHMYSYSA-N
Synonym +-longifolene
PubChem CID 17751022
LEDER CC1(CCCC2(C3C1C(C2=C)CC3)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Longifolene
Färg Färglös
Densitet 0.928 g/mL at 25°C
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 204.36
Fysisk form Vätska