Läs mer
Longifolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Longifolol |
| CAS | 469-27-2 |
| Molekylformel | C9 H13 N3 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1S,3aR,4S,8aS,9R)-Decahydro-4,8,8-trimethyl-1,4-methanoazulene-9-methanol, Longifolyl Alcohol, Hydroxyjunipene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O6/c10-7(16)4-8(17)12(2-11-4)9-6(15)5(14)3(1-13)18-9/h2-3,5-6,9,13-15,17H,1H2,(H2,10,16)/t3-,5?,6?,9-/m1/s1 |
| LEDER | NC(=O)c1[nH+]cn([C@@H]2O[C@H](CO)C(O)C2O)c1[O-] |
| IUPAC-namn | 5-carbamoyl-3-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazol-1-ium-4-olate |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.216 |
| Formel vikt | 259.08 |