Läs mer
MULTIROIR Longitudinell avdelare för Eurobox
Beskrivning
- Längs avdelare för eurobox
- 560 x 150 mm
- Längs avdelare för eurobox
- 3 mm tjocklek
- Polypropenkonstruktion
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bin-avdelare |
| Material | Polypropen |
| Färg | Grå |
| Form | Rektangulär |
| Längd (metrisk) | 560 mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |