Läs mer
Abnova™ LongTaq DNA-polymeras
Produktkod. 16052555
Kvantitet:
1000 enheter
2500 enheter
500 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
2500 enheter
500 enheter
Produktkod. 16052555
Brand: Abnova™ D0013.1000Units
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LongTaq DNA-polymeras katalyserar 5'-3'-syntes av DNA.
  • Det har visat sig att enzymet inte har 3′ -5′ exonukleasaktivitet.
  • Enzymet har visat sig ha högt amplifieringsutbyte, vara stabilt vid höga temperaturer.
Specifikationer
Koncentration 5 enheter/μ L
Innehåll och lagring Förvaras vid -20 °C Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring
Kvantitet 1000 enheter
För användning med (applikation) Standard PCR
Förvaringsbuffert 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 och 50 % glycerol