Läs mer
Lonidamine, MedChemExpress
Beskrivning
Lonidamine (AF-1890) is a hexokinase and mitochondrial pyruvate carrier inhibitor (Ki: 2.5 μM). Lonidamine also inhibits aerobic glycolysis in cancer cells. Lonidamine can be used in the research of mitochondrial metabolism and inflammation, such as pulmonary fibrosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lonidamine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 50264-69-2 |
| Färg | Light Nude |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10Cl2N2O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AF-1890 Diclondazolic Acid DICA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (155.69 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |