Läs mer
Lonza™ AccuGENE™ 0,5 M EDTA-lösning
Produktkod. 11558015
Change view
EDTA; 100 ml
Produktkod.
11558015 EDTA; 100 ml
1 options
Produktkod. 11558015 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer 51201
AccuGENE Molekylärbiologiska buffertar är färdiga att använda lösningar som är idealiska för ett brett spektrum av molekylärbiologiska tillämpningar. Varje reagens prepareras med 18 megOhm vatten, filtreras med ett 0,2 mikron filter och fylls på sterila flaskor.
  • Pålitlig - Tillverkad enligt strikta kvalitetskontrollstandarder för att säkerställa enhetlighet från parti till parti.
  • Hög kvalitet - Inga detekterbara DNas-, RNas- eller proteasaktiviteter om inte annat anges.
  • Effektiv - Färdiga lösningar eliminerar experimentets förberedelsetid.
  • Flexibel - Skräddarsydda lösningar finns tillgängliga för att möta individuella behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Endast för forskning och utveckling/experimentell användning, ett brett utbud av molekylärbiologiska tillämpningar/tekniker
pH 7 till 9
Kvantitet 100mL