Läs mer
Lonza™ AccuGENE™ 1M Tris HCl-buffertar
pH:
7,2
7,4
8,0
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
Beskrivning
- Förberedd med 18 megohm vatten
- Filtrerad med användning av 0,2μ filtrera och fylls på sterila flaskor
- Tillverkad enligt strikta kvalitetskontrollstandarder för att säkerställa konsekvens
- Garanterat DNase, RNase och proteasfritt
- Skräddarsydda lösningar finns tillgängliga för att möta individuella behov
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 M |
| DNas | Ja |
| För användning med (applikation) | Idealisk för ett brett spektrum av molekylärbiologiska tillämpningar |
| pH | 7,4 |
| Kvantitet | 1000 mL |
Endast för forskning eller tillverkning.