Läs mer
Lonza™ BioWhittaker™ CHO (Ovarie från kinesisk hamster) Serumfritt odlingsmedium: ProCHO4
Produktkod. 11675140
Change view
Med tillsatser:
Hold (Håll)
Utan tillsatser:
Utan fenolrött, Nej 0,1 % Pluronic F-68, Inget glutamin, Utan hypoxantin, Utan tymidin
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Med tillsatser Utan tillsatser Förpackningsstorlek
11675140 Hold (Håll) Utan fenolrött, Nej 0,1 % Pluronic F-68, Inget glutamin, Utan hypoxantin, Utan tymidin 1 L
1 options
Produktkod. 11675140 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer 04919Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 SEK
    2076.43 SEK / 1 L
    Save 418.57 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
För optimerat uttryck av protein i CHO celler
  • ProCHO-4 är designad för samtidig övergång av adherent CHO celler till serumfri och suspensionskultur; stöder snabbare dubbleringstider
†Förvara enligt beskrivningen på etiketten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO
Form Vätska
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Utan fenolrött, Nej 0,1 % Pluronic F-68, Inget glutamin, Utan hypoxantin, Utan tymidin
Kvantitet 1 L
Innehåll och lagring 2° till 8 °C