Läs mer
Lonza™ BioWhittaker™ CHO (Ovarie från kinesisk hamster) Serumfritt odlingsmedium: ProCHO4
Med tillsatser:
Hold (Håll)
Utan tillsatser:
Utan fenolrött, Nej 0,1 % Pluronic F-68, Inget glutamin, Utan hypoxantin, Utan tymidin
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- ProCHO-4 är designad för samtidig övergång av adherent CHO celler till serumfri och suspensionskultur; stöder snabbare dubbleringstider
†Förvara enligt beskrivningen på etiketten.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO |
| Form | Vätska |
| Med tillsatser | Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött, Nej 0,1 % Pluronic F-68, Inget glutamin, Utan hypoxantin, Utan tymidin |
| Kvantitet | 1 L |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |