Läs mer
Lonza™ BioWhittaker™ Hybridoma serumfria och proteinfria kulturmedier: UltraDOMA-PF
Beskrivning
- UltraDOMA-PF är ett helt definierat medium och innehåller inte peptider eller vävnadsextrakt
1 Återfuktar till kvantitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 ml |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |