Läs mer
Lonza™ DNA-stegar
Produktkod. 11580777
Change view
Kvantitet:
150μ L
160μ L
300μ L
Antal band:
10
16
25
30
Koncentration:
100 ng/μ L
200 ng/μ L
Ökar:
100 bp
20 bp
500 bp
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Antal band Koncentration Ökar unitSize
11580777 150μ L 30 200 ng/μ L 100 bp 100 reaktioner
10558125 160μ L 10 100 ng/μ L 100 bp Varje
11590777 300μ L 16 200 ng/μ L 500 bp 100 reaktioner
11540787 150μ L 25 200 ng/μ L 20 bp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11580777 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer 50322
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Varje band har 50 % GC-innehåll för exakt storlek och skarp upplösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 ng/μ L
Form Vätska
Formulering Levereras i olika koncentrationer i TE-buffert och var och en innehåller en injektionsflaska med 6X provladdningsbuffert 1mL total volym 15% w/v Ficoll 400, 0,06 % vikt/volym bromfenolblått, 0,06 % vikt/volym Xylencyanol FF, 30 mM EDTA
För användning med (applikation) Storleksbestämning av DNA-prover
Ökar 100 bp
Antal band 30
Kvantitet 150μ L
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Produkttyp DNA molekylviktsmarkör/stege