Läs mer
Lonza™ Ficoll™ DNA-laddningsbuffert, 6X
Kvantitet:
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Mörkblå vätska
- Lösligt i vatten
- Innehåller EDTA, xylencyanol och bromfenolblått
Specifikationer
Specifikationer
Färg | Mörkblå |
Koncentration | 6X |
Produkttyp | DNA-provladdningsbuffert |
Form | Vätska |
Formulering | Innehåller Ficoll™ EDTA, xylencyanol och bromfenolblått |
För användning med (applikation) | Förbättra upplösning och separation av DNA-fragment |
Kvantitet | 5 x 1 mL |
Förvaringskrav | Rumstemperatur |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Lonza™ Ficoll™ DNA-laddningsbuffert, 6X >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering