Läs mer
Lonza™ FlashGel™ RNA Marker Kit
Beskrivning
Innehåller
FlashGel RNA-kassetter, 1,2 % agaros (9 Pk.), 12 + 1 brunnars enkelskikts; Formaldehyd Provbuffert; FlashGel RNA-markör; och AccuGENE™ Molekylärbiologi Vatten
- Ger nästan omedelbara resultat
- Ladda prover, se band migrera och få data på så lite som två minuter
- Behöver ingen gelförberedelse, bandexcision, rening och UV-ljus
- Fullständig separation, återhämtning och dokumentation säkert vid bänken
- Endast för forskning eller tillverkning
- Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Analys av totalt RNA, snabba kontroller av naturligt RNA och kontroll av RNA-nedbrytning och mRNA-renhet |
| Kit Innehåll | FlashGel™ RNA-kassetter 1,2 % agaros 12+ 1 brunn, formaldehydprovbuffert, FlashGel™ RNA-markör och AccuGENE Molekylärbiologi Vatten |
| Kvantitet | 9 pack |