Läs mer
Lonza™ FlashGel™ Systemkomponenter och paket: FlashGel Docka
Beskrivning
- Ger nästan omedelbara resultat
- Ladda prover, se band migrera och få data på så lite som två minuter
- Inkluderar DNA-återvinning och geldokumentation
- Behöver ingen gelförberedelse, bandexcision, rening och UV-ljus
- Fullständig separation, återhämtning och dokumentation säkert vid bänken
- Mycket känsligt system tillåter en 5 till 20X minskning av DNA-nivåer, vilket sparar tid och pengar
- Enastående upplösning, utsökt känslighet: 5 till 20 gånger känsligare än EtBr
- Upptäcka< 0,1 ng DNA eller< 10 ng totalt RNA
- Ren, skarp separation och raka, enhetliga provbanor
FlashGel Docka
- För användning med alla FlashGel kassetttyper
- Ger elektrofores och visualisering av både DNA- och RNA-kassetter
- Endast för forskning eller tillverkning
- Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | FlashGel Docka |
| Inkluderar | FlashGel Docka |