Läs mer
Lonza™ FlashGel™ System DNA-markörer
Produktkod. 11547805
Antal band:
6
8
För användning med (applikation):
1,2 % FlashGel™ DNA-kassett
2,2 % FlashGel™ DNA-kassett
Dubbelplan FlashGel™ DNA-kassett
Förpackningsstorlek:
500µL
Överskrid inte μ5 L per brunnsladdningsvolym på FlashGel kassetter
Produktkod. 11547805
Brand: Lonza™ 50473
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överskrid inte μ5 L per brunnsladdningsvolym på FlashGel kassetter
Ge exakt storleksuppskattning av DNA-fragment. FlashGel™ System-DNA-markörer designades för att optimera prestanda FlashGel™ systemet och kommer redo att användas.
  • Klara att ladda molekylviktsstandarder
  • Separerar DNA i realtid: 2 till 7 minuter
  • Ren, skarp separation och raka, enhetliga provbanor
  • Se DNA-migrering när det händer: Monitorgel rinner precis vid bänken, utan UV-ljus
  • Mycket känsligt system tillåter en minskning av DNA-nivåer, vilket sparar tid och pengar
  • Enastående upplösning, utsökt känslighet: 5 till 20 gånger känsligare än EtBr
  • Upptäcka< 0,1 ng DNA eller< 10 ng totalt RNA
  • Rekommenderas för FlashGel DNA-kassetter
FlashGel 1,2% DNA-markör
  • Storlekar: 100/200/300/500/800/1250/2000/4000 bp
  • Rekommenderas för 1,2 % FlashGel DNA-kassetter
FlashGel 2,2% DNA-markör
  • Storlekar: 50/100/150/200/300/500/800/1500 bp
  • Rekommenderas för 2,2 % FlashGel DNA-kassetter
FlashGel Dubbelskikts DNA-markör
  • Storlekar: 100/300/500/800/1500/3000 bp
  • Rekommenderas för dubbla nivåer FlashGel DNA-kassetter
  • Endast för forskning eller tillverkning
  • Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp DNA molekylviktsmarkör/stege
Form Vätska
Formulering 5 μL Ladda 1:5 spädning
För användning med (applikation) 1,2 % FlashGel™ DNA-kassett
Antal band 8
Kvantitet 500μ L
Förvaringskrav 4 °C