Läs mer
Lonza™ FlashGel™ System DNA-markörer
Beskrivning
- Klara att ladda molekylviktsstandarder
- Separerar DNA i realtid: 2 till 7 minuter
- Ren, skarp separation och raka, enhetliga provbanor
- Se DNA-migrering när det händer: Monitorgel rinner precis vid bänken, utan UV-ljus
- Mycket känsligt system tillåter en minskning av DNA-nivåer, vilket sparar tid och pengar
- Enastående upplösning, utsökt känslighet: 5 till 20 gånger känsligare än EtBr
- Upptäcka< 0,1 ng DNA eller< 10 ng totalt RNA
- Rekommenderas för FlashGel DNA-kassetter
FlashGel 1,2% DNA-markör
- Storlekar: 100/200/300/500/800/1250/2000/4000 bp
- Rekommenderas för 1,2 % FlashGel DNA-kassetter
- Storlekar: 50/100/150/200/300/500/800/1500 bp
- Rekommenderas för 2,2 % FlashGel DNA-kassetter
- Storlekar: 100/300/500/800/1500/3000 bp
- Rekommenderas för dubbla nivåer FlashGel DNA-kassetter
- Endast för forskning eller tillverkning
- Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Formulering | 5 μL Ladda 1:5 spädning |
| För användning med (applikation) | 1,2 % FlashGel™ DNA-kassett |
| Antal band | 8 |
| Kvantitet | 500μ L |
| Förvaringskrav | 4 °C |
| Produkttyp | DNA molekylviktsmarkör/stege |