Läs mer
Lonza™ FlashGel™ System DNA QuantLadder
Beskrivning
- 250 μL
- Klar att ladda
- 50 ansökningar
- Antal band: Fem
- Storlekar (DNA-mängd): 100bp (3ng)/ 250bp (7,5ng)/ 400bp (15ng)/ 800bp (21ng)/ 1500bp (30ng)
- Designad för att optimera prestanda för FlashGel System (kat. nr. BMA57067)
- Endast för forskning eller tillverkning
- Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Uppskattning av storlek och kvantitet |
| Kvantitet | 250μ L, 50 Ansökningar |
| Förvaringskrav | 4 °C |
| Produkttyp | DNA molekylviktsmarkör/stege |