Läs mer
Lonza™ FlashGel™ Systemåterställningskassetter
Separationsintervall:
10 till 1000 bp
50 till 10 000 bp
Förpackningsstorlek:
Paket med 9
Varje
Beskrivning
- Innehåller förfärgade agarosgeler och buffert, vilket minimerar användarens exponering för potentiellt mutagena fläckar
- Återskapa prover direkt, utan bandexcision eller rening
- Endast för forskning eller tillverkning
- Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1.2% |
| Produkttyp | Systemåterställningskassetter |
| Separationsintervall | 50 till 10 000 bp |
| Wells | 8 + 1-brunn |
| Formulering | 1,2 % agaros |
| För användning med (applikation) | Efterföljande återamplifiering, kloning eller andra tekniker |
| Kit Innehåll | Agarose Gel, Stain och Buffer |
| Material | Agaros |
| Kvantitet | 9 pack |
| Förvaringskrav | 18° till 26 °C |
| Visa mer |