Läs mer
Lonza™ FlashGel™ System RNA-markör
Beskrivning
Designad för att optimera prestanda för FlashGel System (kat. nr. BMA57067): optimerat för de unika kraven på RNA. Ger konsekventa resultat i genuttryck, Northern-analys, cDNA-bibliotekskonstruktion och cDNA-märkning för mikroarrayer.
- 50 μL
- Bandstorlekar: 0,5/1/1,5/3/5/9kbp
- Resultat inom 30 minuter eller mindre
- Upptäcka< 10 ng RNA per band
- Undvik farliga reagenser och kontaminerande RNaser
- Kassetter innehåller förtillverkade, förfärgade agarosgeler och buffert: inget behov av gelberedning, bufferttillsats eller gelfärgning
- Rent, inneslutet system, tillhandahålls färdigt att ladda
- Denaturera FlashGel RNA-markörer med formaldehydprovbuffert (kat. nr. BW50571) i 5 minuter vid 65 C (°149 °F)
- För naturligt RNA, kombinera med FlashGel laddningsfärg (kat.nr BMA50462)
- Endast för forskning eller tillverkning
- Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
- Verifiering och analys av totalt RNA
- Snabbkontroller av naturligt RNA
- Kontrollerar för RNA-nedbrytning och mRNA-renhet
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1μ g/ml |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Exakt storleksuppskattning av DNA-fragment |
| Antal band | 6 |
| Kvantitet | 50μ L |
| Förvaringskrav | −80 °C |
| Produkttyp | RNA molekylviktsmarkör/stege |