Läs mer
Lonza™ Formaldehyd provbuffert
Beskrivning
- För denaturering av RNA-prover för RNA-elektrofores
- Färdig att använda
- Innehåller formaldehyd, formamid och spårningsfärgämnen i MOPS-buffert
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Provbuffert |
| Form | Vätska |
| Formulering | Innehåller Formaldehyd, Formamid och Tracking färgämnen i MOPS Buffer |
| För användning med (applikation) | Denaturering av RNA-prover för RNA-elektrofores när prover ska utvinnas från agarosgeler |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Förvaringskrav | −20 °C |
| Produkttyp | RNA-provladdningsbuffert-formaldehyd |