Läs mer
Lonza™ GelStar™ Nukleinsyragelfläck
Kvantitet:
2 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Upptäcker så lite som 20 pg DNA eller 3 ng RNA
- Uppvisar exceptionellt signal-brusförhållande med minimal bakgrund
- Kompatibel med agaros- eller polyakrylamidgeler
- Kan tillsättas till gel före gjutning eller användas för post-elektroforesfärgning
- Kan visualiseras med en vanlig 300nm UV-transilluminator eller Dark Reader™ transilluminator
- Idealiskt alternativ till silverfärgning
- Endast för användning inom forskning
Produkt licensierad av Cambrex från Molecular Probes , Inc. Endast för forskning och kvalitetskontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 10,000X |
| Produkttyp | DNA/RNA-färgning |
| Typ av fläck | Nukleinsyragelfläck |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Agaros eller polyakrylamidgeler |
| Kvantitet | 2 x 250μ L |
| Förvaringskrav | −20 °C |