Läs mer
Lonza™ IsoGel™ IEF Plate Tillbehör
Produktkod. 11587985
Change view
Produkttyp:
Elektroforestillbehör Bulk Pack
Tillbehörspaket
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11587985 Elektroforestillbehör Bulk Pack Varje
11597985 Tillbehörspaket Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11587985 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer 56010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11250.00 SEK
    5978.14 SEK / Paket med 1
    Save 5271.86 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Tillbehör för prefabricerade agaros IEF-plattor. Torkpapper och tillbehörspaket.
  • Blottingpapper är för användning med prefabricerade agaros IEF-plattor
  • Tillbehörspaketet innehåller masker, 100 mm och 125 mm vekar och läskpapper
  • Tillbehörspaketet innehåller 125 mm vekar och läskpapper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Form Torkad
För användning med (applikation) Isoelektrisk fokusering, Antikroppsseparation och analys
Förvaringskrav 18° till 26 °C
Produkttyp Elektroforestillbehör Bulk Pack