Läs mer
Lonza™ IsoGel™ IEF Plate Tillbehör
Produktkod. p-4883992
Produkttyp:
Elektrofores Tillbehör Bulk Pack
Tillbehörspaket
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11597985
Brand: Lonza™ 56014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillbehör för prefabricerade agaros IEF-plattor. Torkpapper och tillbehörspaket.
  • Blottingpapper är för användning med prefabricerade agaros IEF-plattor
  • Tillbehörspaketet innehåller masker, 100 mm och 125 mm vekar och läskpapper
  • Tillbehörspaketet innehåller 125 mm vekar och läskpapper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tillbehörspaket
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Form Torkad
För användning med (applikation) Isoelektrisk fokusering, Antikroppsseparation och analys
Förvaringskrav 18° till 26 °C