Läs mer
Lonza™ IsoGel™ IEF-plattor
pH-intervall:
3 till 10
6 till 10,5
7 till 11
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Speciellt utformad för antikroppsanalys av
- Varje gel stöds på GelBond™ film för enkel hantering och dimensionsstabilitet
- Gelstorleken är kompatibel med de flesta IEF-kammare
- 125 x 100 mm
Isoelektrisk fokusering, antikroppsseparation och analys
Beställningsinfo
Tillbehörspaket (kat.nr BMA56014 och BMA56010) och läskpapper (BMA56007) finns separat.
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 6 till 10,5 |
| Produkttyp | Gelplatta |
| Separationstyp | Isoelektrisk fokusering |
| Form | Solid |
| För användning med (applikation) | Isoelektrisk fokusering, Antikroppsseparation och analys |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |