Läs mer
Lonza™ IsoGel™ IEF-plattor
Produktkod. 12890125
Change view
pH-intervall:
3 till 10
6 till 10,5
7 till 11
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
12890125 7 till 11 Varje
11507995 3 till 10 Paket med 6
11517995 6 till 10,5 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12890125 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer 56024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10035.00 SEK
    8439.72 SEK / Paket med 1
    Save 1595.28 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Förtillverkade agaros IEF-plattor ger snabb och reproducerbar isoelektrisk fokusering av proteiner upp till 2000kDa
  • Speciellt utformad för antikroppsanalys av
  • Varje gel stöds på GelBond™ film för enkel hantering och dimensionsstabilitet
  • Gelstorleken är kompatibel med de flesta IEF-kammare
  • 125 x 100 mm
Isoelektrisk fokusering, antikroppsseparation och analys
Beställningsinfo
Tillbehörspaket (kat.nr BMA56014 och BMA56010) och läskpapper (BMA56007) finns separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 7 till 11
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Form Solid
För användning med (applikation) Isoelektrisk fokusering, Antikroppsseparation och analys
Produkttyp Gelplatta