Läs mer
Lonza™ IsoGel™ IEF-plattor
Produktkod. p-120933
pH-intervall:
3 till 10
6 till 10,5
7 till 11
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11507995
Brand: Lonza™ 56015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förtillverkade agaros IEF-plattor ger snabb och reproducerbar isoelektrisk fokusering av proteiner upp till 2000kDa
  • Speciellt utformad för antikroppsanalys av
  • Varje gel stöds på GelBond™ film för enkel hantering och dimensionsstabilitet
  • Gelstorleken är kompatibel med de flesta IEF-kammare
  • 125 x 100 mm
Isoelektrisk fokusering, antikroppsseparation och analys
Beställningsinfo
Tillbehörspaket (kat.nr BMA56014 och BMA56010) och läskpapper (BMA56007) finns separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 3 till 10
Produkttyp Gelplatta
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Form Solid
För användning med (applikation) Isoelektrisk fokusering, Antikroppsseparation och analys
Förvaringskrav 2° till 8 °C