Läs mer
NuSieve™ 3:1 Agaros, Lonza™
Produktkod. 11537785
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11537785 25 g Varje
11547785 500 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11537785 Leverantör Lonza Leverantörsnummer 50091
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lätthanterliga geler ökar hastigheten för gelbearbetning och blotting. Lonza™ NuSieve™ 3:1 Agarose är en agaros av molekylärbiologisk kvalitet, standard smälttemperatur som ger starka geler för fin upplösning av små DNA-, RNA- och PCR-produkter≤ 1 kb.
  • Designad för analytisk elektrofores
  • Upplösning av DNA-fragment upp till 1 000 bp, men kan lösa upp DNA-fragment från 10 bp upp till 1 500 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Kvantitet 25 g
Kvalitet Molekylärbiologi