Läs mer
Lonza™ Reliant™ Prefabricerade geler
Separationsintervall:
100 till≥ 2000 bp
100 till≥ 3000 bp
20 till≥ 1000 bp
300 till≥ 8000 bp
400 till≥ 10 000 bp
8 till≥ 1000 bp
Buffert:
TAE
TBE
Wells:
12-brunn
20-brunn
24 brunnar
8-brunn
Etikett eller färgämne:
Ethidium bromid
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Beskrivning
- Tillverkad med högkvalitativ SeaKem &handel; Guld och NuSieve &handel; 3:1 Plus märkesagaroser
- Lätt att hantera
- Passar de vanligaste mini nedsänkta elektroforessystemen
- Finns med &0,5 mu;g/ml etidiumbromid för att underlätta visualisering av DNA-band under och efter körningen
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | TAE |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 1% |
| Etikett eller färgämne | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Precast Gel |
| Separationsintervall | 400 till≥ 10 000 bp |
| Wells | 8-brunn |
| Dnase Free | Ja |
| Formulering | 1 % SeaKem™ Guldagaros, TAE-buffert |
| För användning med (applikation) | DNA-separation genom gelelektrofores |
| Visa mer |