Läs mer
Lonza™ RNA-markörer
Beskrivning
- Består av RNA-transkript i storlekarna 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 och 9 kb
- Kan denatureras med standardprocedurer
- Kan visualiseras på Northern blots med märkt lambdasekvens
- Kan detekteras med etidiumbromid eller nukleinsyrafläckar
- Förvaras vid -20 °C i upp till sex månader eller vid -80 °C i upp till 24 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1μ g/ml |
| För användning med (applikation) | Storleksbestämning av RNA-fragment |
| Antal band | 10 |
| Kvantitet | 50μ g |
| Förvaringskrav | −20 °C |
| Produkttyp | RNA:s molekylviktsmarkör |