Läs mer
SeaKem™ GTG™ Agaros, Lonza™
Produktkod. 11550727
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
Produktkod. 11550727
Brand: Lonza 50074
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt utformad för preparativ DNA-elektrofores. Lonza™ SeaKem™ GTG™ Agaros är en agaros med standardgelningstemperatur och hög gelstyrka som löser upp DNA-fragment större än 1 000 bp.
  • DNA utvunnet från SeaKem™ GTG™ Agarosgeler kan på ett tillförlitligt sätt smältas och ligeras
  • Omfattande prestandatestad för att säkerställa fullständig kompatibilitet med rutinmässiga molekylärbiologiska tekniker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SeaKem GTG Agarose
Kvantitet 500 g