Läs mer
SeaPlaque™ Agarose, Lonza™
Kvantitet:
25 g
125 g
Förpackningsstorlek:
125g
Varje
Beskrivning
- För preparativ DNA- och RNA-elektrofores
- Molekylärbiologi betyg
- ≤0,10 EEO
- Argaros med låg smälttemperatur (°–26 °30 C gelningstemperatur)
- DNas/RNas-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SeaPlaque™ Agarose |
| Kvantitet | 125 g |