Läs mer
SeaPlaque™ Agarose, Lonza™
Produktkod. 11587785
Kvantitet:
25 g
125 g
Förpackningsstorlek:
125g
Varje
Produktkod. 11587785
Brand: Lonza 50101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • För preparativ DNA- och RNA-elektrofores
  • Molekylärbiologi betyg
  • ≤0,10 EEO
  • Argaros med låg smälttemperatur (°–26 °30 C gelningstemperatur)
  • DNas/RNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SeaPlaque™ Agarose
Kvantitet 25 g