Läs mer
Lonza™ SimplyLoad™ DNA-stegar
Beskrivning
• Består av RNA-transkript i storlekarna 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 och 9 kb
• ` kan denatureras med standardproceduren Kan visualiseras
•på Northern blots med märkt lambdasekvens Kan detekteras med etidiumbromid- eller nukleinsyrafläckar - -
• Kan detekteras med etidiumbromid- eller nukleinsyrafläckar - -
• Kan detekteras med etidiumbromid- eller nukleinsyrafläckar °160; - - °160; i upp till 24 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 32 ng/μ L |
| Form | Vätska |
| Formulering | 50 % GC-innehåll |
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| Ökar | 100 bp |
| Antal band | 10 |
| Kvantitet | 500μ L |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
| Produkttyp | DNA-molekylviktsmarkör |