Läs mer
Lonza™ SYBR™ Grön I nukleinsyragelfläck
Beskrivning
- Mycket känslig fluorescerande fläck
- Uppvisar utmärkt signal-brusförhållande utan bakgrundsfluorescens
- Upptäcker så lite som 60pg dsDNA eller 1 –2ng oligo vid 300nm genomlysning
- Ger maximal prestanda när geler är efterfärgade
- Idealisk för att detektera små mängder DNA i PCR-produkter med lågt antal kopior, apoptosstudier och heteroduplexanalys
Produkt licensierad av Cambrex från Molecular Probes , Inc. Endast för forskning och kvalitetskontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 189 °C |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 10,000X |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Detektion av dsDNA och oligonukleotider i agaros- och polyakrylamidgeler |
| Kvantitet | 10 x 50μ L |
| Förvaringskrav | −20 °C |
| Produkttyp | DNA-färgning |
| Typ av fläck | SYBR Grön I |