Beställningsinfo
Obs: Fästskivor måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 0 till 20 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 24 VDC, 50/60 Hz, 1A |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 50 °C |
| Amperage | 1 A |
| Certifikat och efterlevnad | IP 21 DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Modell | Loopster Basic |
| Visa mer |