Läs mer
IKA™ Loopster Digital
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13407669 Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
5 till 80 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13407669
Brand: IKA™ 0004016000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En digital rotator för smidig men effektiv blandning med justerbar hastighet, idealisk för biologiska prover, särskilt blodprover.
  • Lämplig för att separera och blanda processer av pulver- och flytande prover i Eppendorf rör och Greiner rör upp till 50 ml
  • Lätt borttagbara tillbehör möjliggör enkel och snabb rengöring av enheten med utspillda prover
  • Fritt justerbar vridvinkel
  • Timer: nedräkning, justerbar från 1 sekund till 99h 59min
  • Räknare: visning av skaktid
  • Användbar vid 4° till 50 °C i inkubatorer
  • Visning av felkod
  • Enkel manövrering med folieknappsats
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Hastighetsområde 5 till 80 rpm
Beställningsinfo
Obs: Fästskivor måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel Justerbar
Hastighetsintervall 5 till 80 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 24 VDC, 50/60 Hz, 1A
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 50 °C
Amperage 1 A
Certifikat och efterlevnad IP21 DIN EN60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 300 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Controllertyp 1rpm
Modell Loopster Digital
Visa 7-segments LED
För användning med (applikation) Blandning och separering av biologiska prover
Fuktighetsområde 80%
Timerintervall 1 sek. till 99:59 timmar.